Learn More
5-Amino-2,4-difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15494487 1 g 1g
15404497 5 g 5g
15414497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15494487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31845.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 639858-45-0
Molecular Formula C7H5F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.119
MDL Number MFCD07368848
InChI Key AMOPVOVLPZDNMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-aminobenzoic acid, 5-amino-2,4-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2,4-difluoro
PubChem CID 21049431
IUPAC Name 5-amino-2,4-difluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)F)F)C(=O)O
Specifikationer
Melting Point ∽173°C (decomposition)
Quantity 1 g
Formula Weight 173.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Amino-2,4-difluorobenzoic acid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.