missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol

Product Code. 30460105
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30460105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460105 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1376.220100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one ((S)-Pregabalin Lactam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material (S)-Pregabalin Lactam
CAS 181289-23-6
Analyte or Component Names (S)-Pregabalin Lactam
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H15 N O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
InChI Formula InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1
IUPAC Name (4S)-4-(2-methylpropyl)pyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 141.21
Quantity 100 mg
Formula Weight 141.1154 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.