Description
- PP spunbonded non-woven fabric with PE film
- Breathable, lightweight and flexible material for exceptional wearer comfort
- Orange taped seams for optimal protection and good visibility
- Middle finger loops prevent the sleeves from riding up
- Optimum fit for a high level of wearer comfort
- Secure and comfortable fastenings thanks to elasticated bands on hood, arms and legs
- Tailored boot sock for extra safety
- Particle-tight and spray-tight
- Anti-static properties
- Protection against infectious diseases
- Protection against pesticides
- Free of silicone, plasticizers and substances that interfere with wetting agents
Spécification
Spécification
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White, Orange |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Attached Socks |
| Cuff Style | Covered Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?