Description
- Accommodates all brands of 13 and 16 mm round, flat and conical bottom blood collection and culture tubes.
- Only 4-way rack available with a six way connection.
- Link different or the same well sizes, end to end or side by side, in any orientation.
- Customize the rack to fit the number of wells required, infinite units can be linked together or use one standalone unit.
- Uniformly spaced wells help eliminate pipetting errors which enables more accurate results.
- Molded alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes.
- Robust, made from polypropylene that is chemical resistant and easy to clean.
- Racks can be used in water baths and placed in freezers.
- Assorted color pack available for color coding options.
- Patent Pending
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Dividers | No |
| Clean Claims | Cleaned with mild detergents and autoclavable |
| Closure Included | No |
| Description | 4-Way Clinical Rack 5 pack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Tubes (13 mm), Tubes (16 mm) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 18 |
| Shape | Rectangular |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?