Learn More
4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Mikromol™
Product Code. 30052135
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30052135 25 mg 25mg
30052084 100 mg 100mg
30461246 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30052135 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0859.010025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
CAS 90774-69-9
Analyte or Component Names 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H6 F3 N . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 197.59
Quantity 25 mg
Formula Weight 197.0219 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.