Spécification
| Melting Point | 281.0°C to 283.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 204.25 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-(Thien-3-yl)benzoic acid |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?