Learn More
4-tert-Butylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15820841
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15820841 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15820841 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8202380100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 98-73-7
Melting Point 165°C to 167°C
Density 0.6 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula 4-[(CH3)3C]C6H4COOH
MDL Number MFCD00002563
Quantity 100 g
Synonym 4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA, 4-tert-Butylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.