Learn More
4-pyridin-3-ylaniline, Thermo Scientific™
Produktkode 10381393
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10381393 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10625353 1 g Amber Glass Bottle 1g
10193674 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10381393 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC40014CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 82261-42-5
Molecular Formula C11H10N2
Molecular Weight (g/mol) 170.215
InChI Key DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC Name 4-pyridin-3-ylaniline
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 170.21
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Pyridin-3-ylaniline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.