Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 66.0°C to 73.0°C |
| Color | White |
| Elemental Analysis | 48.30 to 52.32% C, 8.05 to 8.72% N |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Molecular Formula | C7H5NO4 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Nitrophenyl formate
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.