Learn More
4-Nitroaniline, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15871761
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15871761 1 kg 1kg
15861761 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15871761 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8222921000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-01-6
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Specifica
Melting Point 148°C
Density 1.44 g/cm3 at 20°C
Boiling Point >331°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL Number MFCD00007858
Quantity 1 kg
Synonym 4-Nitroaniline, p-Nitraniline, 4-Nitroaniline
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.