missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-4-hepten-3-ol, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11459107
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11459107 25 g 25g
11439107 1 g 1g
11449107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11459107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20658.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 81280-12-8
Molecular Formula C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.215
MDL Number MFCD00046670
InChI Key CVBRKUMLJLIZGY-VOTSOKGWSA-N
Synonym 4-methyl-4-hepten-3-ol, 4-methyl-4e-hepten-3-ol, 4-hepten-3-ol, 4-methyl, 4e-4-methylhept-4-en-3-ol, e-4-methylhept-4-en-3-ol, e-4-methyl-4-heptene-3-ol, 4e-4-methyl-4-hepten-3-ol #
PubChem CID 5368945
IUPAC Name (E)-4-methylhept-4-en-3-ol
SMILES CCC=C(C)C(CC)O

Spécification

Flash Point 59°C (138°F)
Quantity 25 g
UN Number UN1987
Formula Weight 128.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Methyl-4-hepten-3-ol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.