Learn More
4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10822071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10822071 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10822071 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 774-94-7
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C6H5F5OS
MDL Number MFCD03788516
Quantity 1 g
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
InChI Key XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Formula Weight 220.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.