missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4′-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich™

Product Code. 15829120
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15829120 250 g 250g
15819120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15829120 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8043110250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 99-93-4
Grade Research
Molecular Formula 4-(OH)C6H4COCH3
Molecular Weight (g/mol) 136.15

Specifications

Melting Point 105°C to 108°C
MDL Number MFCD00002359
Quantity 250 g
Synonym 4′-Hydroxyacetophenone, 4-Acetylphenol, 4′-Hydroxyacetophenone
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.