Learn More
4-Fluorobenzonitrile, Mikromol™
Beschreibung
4-Fluorobenzonitrile
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Analyte or Component Names | 4-Fluorobenzonitrile |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7H4FN |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | p-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl Cyanide, Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | 4-fluorobenzonitrile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?