Learn More
4-Fluoro-3-methyl(thiobenzamide), 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15426637
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15426637 250 mg 250mg
15416637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15426637 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33778.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1016775-44-2
Molecular Formula C8H8FNS
Molecular Weight (g/mol) 169.217
MDL Number MFCD09757567
InChI Key GTDSYOIDNUFACN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-fluoro-3-methyl thiobenzamide, 4-fluoro-3-methyl-thiobenzamide
PubChem CID 24695488
IUPAC Name 4-fluoro-3-methylbenzenecarbothioamide
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=S)N)F
Spécification
Melting Point 89°C to 91°C
Quantity 250 mg
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 169.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-methyl(thiobenzamide)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.