Learn More
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Product Code. 11367629
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11367629
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H28208.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 171364-82-2 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 171364-82-2
Molecular Formula C13H16BNO2
Molecular Weight (g/mol) 229.09
MDL Number MFCD03093897
InChI Key HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
PubChem CID 2734625
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Quantity 1 g
Formula Weight 229.08
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato