Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorosalicylic acid, 98%
Product Code. 11420717
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11420717 100 g 100g
11410717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11420717 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. B22520.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 5106-98-9
Molecular Formula C7H5ClO3
Molecular Weight (g/mol) 172.56
MDL Number MFCD00002449
InChI Key LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
IUPAC Name 4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Spécification
Melting Point ∼215°C (decomposition)
Quantity 100 g
Beilstein 2209125
Formula Weight 172.57
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Chlorosalicylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.