Learn More
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11309999
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11309999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50537.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 182198-35-2
Molecular Formula C12H7ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 246.71
MDL Number MFCD00218029
InChI Key WONOKVSIDWOIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-phenyl, 4-chloro-5-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloranyl-5-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-phenyl
PubChem CID 708730
IUPAC Name 4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CC=C2)=NC=N1
Tekniske data
Melting Point 125°C to 129°C
Quantity 1 g
Formula Weight 246.72
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.