Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11450641 5 g 5g
11440641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450641 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20119.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1735-54-2
Molecular Formula C8H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 205.564
MDL Number MFCD00190117
InChI Key VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2736474
IUPAC Name 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Melting Point 64°C to 68°C
Boiling Point 100°C to 105°C (11 mmHg)
Odor Characteristic
Quantity 5 g
UN Number UN3439
Beilstein 2103768
Formula Weight 205.57
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.