Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 215.05 |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | 4-Bromophenyl acetate |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Bromophenyl acetate, 99%
- Warning
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H315-Causes skin irritation.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P363-Wash contaminated clothing before reuse.
- P501-Dispose of contents/container to an approved waste d.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?