missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-3-fluoroaniline, 98%, Thermo Scientific™

Code produit 10224884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10224884 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10224884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398250050

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

CAS 656-65-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 68°C to 73°C
Color Tan to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C6H5BrFN
Linear Formula BrC6H3(F)NH2
MDL Number MFCD00672933
Quantity 5 g
Synonym 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
InChI Key YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
IUPAC Name 4-bromo-3-fluoroaniline
Molecular Weight (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Formula Weight 190.01
Percent Purity ≥97.5% (GC)
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Bromo-3-fluoroaniline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.