Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10254774
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
10254774 1 g 1g
10497174 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10254774 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00610DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 10558-25-5
Molecular Formula C5H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 176.013
MDL Number MFCD00068187
InChI Key GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Density 1.484g/mL
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 176.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.