Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10337454
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10337454 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10337454 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00627EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 175278-09-8
CAS Min % 97.0
Density 1.6910g/mL
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C7H5BrF3NO
MDL Number MFCD00179338
Quantity 10 g
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
InChI Key QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Molecular Weight (g/mol) 256.02
PubChem CID 737382
Formula Weight 256.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen