Läs mer
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10435712
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
10435712 50 g 50g
10039561 1 g 1g
10223662 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10435712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01216EE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7530-27-0
Molecular Formula C7H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 221.48
MDL Number MFCD00002167
InChI Key IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Linear Formula CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Quantity 50 g
Synonym 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Formula Weight 221.48
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol