Learn More
4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30348341
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30348341 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30348341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB285490250G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Molecular Formula C16 H20 F N3 O2 S
Quantity 250 g
Synonym 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC Name N-[4-(4-fluorophenyl)-5-methyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 337.412
Formula Weight 337.126
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.