Learn More
4-Aminophenol-15N, TRC
Artikelnummer. 30316107
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30316107 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30316107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61892410MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 4-Aminophenol-15N
CAS 103445-08-5
Molecular Formula C6H715NO
Quantity 10 mg
Synonym p-Aminophenol-15N, 1-Amino-4-hydroxybenzene-15N, 4-Amino-1-hydroxybenzene-15N, 4-Hydroxy-1-aminobenzene-15N, 4-Hydroxyaniline-15N, 4-Hydroxybenzenamine-15N, 4-Hydroxyphenylamine-15N
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i7+1
SMILES [15NH2]c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-(15N)azanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Formula Weight 110.0498