Learn More
4-Aminobutyric acid, 99+%
Product Code. 15443919
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15443919 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15443919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61307.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Melting Point ∽195°C (decomposition)
CAS 56-12-2
Color White
Molecular Formula C4H9NO2
Linear Formula H2N(CH2)3CO2H
MDL Number MFCD00008226
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
InChI Key BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)O)CN
IUPAC Name 4-aminobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 103.121
Quantity 10 g
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Odor Odorless
Formula Weight 103.12
Percent Purity ≥99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4-Aminobutyric acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.