Learn More
4-Amino-3-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 11426386
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11426386 100 g 100g
11416386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11426386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23152.22
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-99-6
Molecular Formula C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
MDL Number MFCD00007871
InChI Key QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
IUPAC Name 4-amino-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Tekniske data
Melting Point 176°C to 179°C
Quantity 100 g
UN Number UN3077
Beilstein 2078803
Formula Weight 123.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Amino-3-methylphenol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.