Learn More
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11352549
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11352549 1 g 1g
15403517 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11352549 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26649.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886761-73-5
Molecular Formula C9H8F2O3
Molecular Weight (g/mol) 202.157
MDL Number MFCD06660348
InChI Key UYEGFRSSHGRVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid, 2-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-difluoro-6-methoxyphenyl acetic acid, 4,5-difluoro-2-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 17750767
IUPAC Name 2-(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Specifica
Quantity 1 g
Formula Weight 202.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.