Learn More
4,4-Dimethyloctane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497134
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11497134 1 g 1g
11407144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11497134 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21554.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15869-95-1
Molecular Formula C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.286
MDL Number MFCD00048813
InChI Key ZMEDGZAGMLTROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl octane, octane, 4,4-dimethyl, acmc-1bqkk
PubChem CID 85151
IUPAC Name 4,4-dimethyloctane
SMILES CCCCC(C)(C)CCC
Spezifikation
Boiling Point 161°C
Quantity 1 g
UN Number UN3295
Formula Weight 142.29
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4,4-Dimethyloctane