Learn More
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 98+%
Product Code. 11475956
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11475956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22288.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-93-7
Molecular Formula C21H28N2O
Molecular Weight (g/mol) 324.47
MDL Number MFCD00009044
InChI Key VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC Name bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spécification
Melting Point 93°C to 95°C
pH 4 to 6
Flash Point 151°C (303°F)
Odor Odorless
Quantity 25 g
UN Number UN3077
Beilstein 2148611
Formula Weight 324.47
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis