Learn More
4-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-butanoic acid 97+%, Thermo Scientific™
Product Code. 10460744
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10460744
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07744EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 115444-73-0
Molecular Formula C12H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 218.26
MDL Number MFCD00879013
InChI Key IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
IUPAC Name 4-(2-methylbenzimidazol-1-yl)butanoic acid
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Spécification
Assay Percent Range 90%
Quantity 10 g
Formula Weight 218.25
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis