Learn More
(3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 31006648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31006648 25 g 25g
31001112 250 mg 250mg
31005296 10 g 10g
30996371 5 g 5g
30998181 100 mg 100mg
30993904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31006648 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD10562425g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Tekniske data
CAS 5336-08-3
Molecular Formula C5H8O5
MDL Number MFCD00063241
Quantity 25 g
SMILES O[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)C(O1)=O
Molecular Weight (g/mol) 148.11
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.