Learn More
3M™ Disposable Protective Coveralls, 4540 Series
With premium dual material technology and offering CE Category III, Type 5/6 protection, the Protective Coverall 4540 Series is ideal for applications where both high levels of protective performance and comfort are desired.
Marque:  3M™ 7000089668
Code produit 12922315
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Premium dual material technology provides both protective performance and comfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, super low-linting laminated microporous material
  • Back panel made of breathable SMMMS material for improved air circulation and reduced heat stress
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Three-panel hood design for enhanced compatability with complimentary PPE
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static treated
  • Low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.