Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10425295 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
10 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10425295 1 g Glass bottle 1g
10626164 2.5 g Glass bottle 2.5g
10741271 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10425295 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186160010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 21906-39-8
Molecular Formula C10H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 202.176
MDL Number MFCD00000397
InChI Key JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
IUPAC Name 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Color Yellow
Density 1.204g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Linear Formula CF3C6H4CH2COCH3
Refractive Index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Formula Weight 202.18
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.