Learn More
3-Nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Código de producto. 11337716
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337716
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L11335.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3529-82-6 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3529-82-6
Molecular Formula C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.18
MDL Number MFCD00041245
InChI Key OEZXLKSZOAWNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-nitro, m-nitrophenyl isothiocyanate, 3-nitrophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-3-nitro-benzene, m-nitrophenylisothiocyanat, acmc-1co3y, phenyl, 3-nitro, isothiocyanate, #
PubChem CID 19050
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=S
Especificaciones
Melting Point 56°C to 58°C
Odor Irritating
Quantity 1 g
UN Number UN2923
Beilstein 2094061
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 180.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Nitrophenyl isothiocyanate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado