Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes, BASIC Trade In Pipette
Shop All Eppendorf Products
Beschreibung
- Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation
- Customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting
- Ergonomic design according to the Eppendorf PhysioCare Concept™ balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces
- Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries
- Temporary adjustment to increase accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitude without permanently altering the factory calibration
- Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings (sold separately)
- Full autoclavability, high UV and chemical resistance, along with easy disassembly and reassembly, facilitate versatile use and effortless decontamination and cleaning
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 8655 |
| Compatible Tips | epT.I.P.S.™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Violet |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | Pipette Tips |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Number of Channels | 1 |
| Product Line | Research |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?