Learn More
Descrizione
- Factory Adjustment Seal specifically designed for Eppendorf Research™ 3 Neo pipettes
- Constructed from high-quality Polypropylene for durability and chemical resistance
- Acts as a protective seal during factory calibration or pipette adjustments
- Ensures tamper-evidence and maintains instrument integrity
- Ideal for maintaining accuracy and compliance in laboratory environments
Specifica
Specifica
| For Use With | Pipettes |
| Material | Polypropylene |
| Type | Protective Seal |
| For Use With (Equipment) | 3 Neo, Adjustment Seal |
| Quantity | 1 Pk. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?