Learn More
3-methylthiophene-2-carbonyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10197832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10197832 2 g Glass bottle 2g
10556933 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10197832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380400020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 61341-26-2
Molecular Formula C6H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 160.62
MDL Number MFCD00130091
InChI Key AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
IUPAC Name 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Specifica
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Boiling Point 216°C to 220°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5830 to 1.585
Quantity 2 g
Formula Weight 160.62
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.