Learn More
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C5H4NO3 |
| Quantity | 1 g |
| InChI Key | HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC1=NOC(=C1)C([O-])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.09 |
| Formula Weight | 127.1 |
| Percent Purity | 95% |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?