Learn More
3-Methylhexahydrophthalic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 17933115
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17933115 1 g 1g
17913395 100 mg 100mg
17922595 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17933115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3123851G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57110-29-9
Molecular Formula C9 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Synonym Other Names: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct
IUPAC Name 4-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight 168.0786
Chemical Name or Material 3-Methylhexahydrophthalic anhydride