Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methyldiphenylamine, 99%
Product Code. 11437126
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11437126 50 g 50g
11427126 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11437126 Supplier Alfa Aesar™ Supplier No. B25441.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1205-64-7
Molecular Formula C13H13N
Molecular Weight (g/mol) 183.254
MDL Number MFCD00008530
InChI Key TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyldiphenylamine, n-phenyl-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-n-phenyl, n-phenyl-3-methylaniline, 3-methyl diphenylamine, 3-methyl diphenyl amine, 3-methyl-n-phenyl-aniline, n-3-methylphenyl-aniline, 3-methylphenyl phenylamine, n-3-methylphenyl aniline
PubChem CID 14569
IUPAC Name 3-methyl-N-phenylaniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Melting Point 25°C to 27°C
Density 1.066
Boiling Point 317°C
Flash Point 147°C (297°F)
Refractive Index 1.635
Quantity 50 g
Formula Weight 183.25
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 3-Methyldiphenylamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.