Learn More
3-methoxypyridin-2-ol, TRC
Product Code. 30466703
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30466703 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30466703 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2280002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Molecular Formula C6H7NO2
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES COc1cccnc1O
IUPAC Name 3-methoxypyridin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Formula Weight 125.0477
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.