Learn More
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Beskrivning
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 3-Methoxybenzoic acid |
| CAS | 586-38-9 |
| Color | White to Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H8O3 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid |
| Solubility Information | H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?