Learn More
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15465147 1 g 1g
15475147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15465147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32430.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53985-48-1
Molecular Formula C9H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 220.147
MDL Number MFCD09025409
InChI Key VAQSHRZOMRFBCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 3-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl anisole, 3methoxy-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-methoxybenzoic acid
PubChem CID 21544467
IUPAC Name 3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 141°C to 143°C
Quantity 1 g
Formula Weight 220.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.