Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Isobutyl-1-methylxanthine, 99+%
Code produit. 10257553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10257553
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 228420050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28822-58-4
Molecular Formula C10H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 222.25
MDL Number MFCD00005584
InChI Key APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spécification
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 200.0°C to 203.0°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99+%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 26, IV, 2350
Solubility Information Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol
IUPAC Name 1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dione
Formula Weight 222.25
Percent Purity 99+%
Physical Form Fluffy Crystalline Powder
Chemical Name or Material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis