Learn More
3-iodotetrahydrofuran, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS Min % | 96.5 |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | 100.0 |
| Quantity | 1 g |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Assay Percent Range | 97% |
| Boiling Point | 110°C |
| Formula Weight | 198 |
| Percent Purity | 97% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?