Especificaciones
| CAS | 3318-43-2 |
| Color | Gray |
| Assay Percent Range | > 98% |
| Molecular Formula | C8H6NNa2O4P |
| MDL Number | MFCD00040646 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate |
| InChI Key | WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | disodium;1H-indol-3-yl phosphate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?