Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437625
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15437625 250 mg 250mg
11376939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15437625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26816.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 886761-70-2
Molecular Formula C9H6F4O3
Molecular Weight (g/mol) 238.138
MDL Number MFCD06660343
InChI Key QMBCHAZFNGSWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 17750827
IUPAC Name 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)OC(F)(F)F
Especificaciones
Quantity 250 mg
Formula Weight 238.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.