Learn More
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11483058
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11483058 100 g 100g
11463058 5 g 5g
11473058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11483058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18778.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5260-37-7
Molecular Formula C10H12INO
Molecular Weight (g/mol) 289.12
MDL Number MFCD00044141
InChI Key UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC Name 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium;iodide
SMILES [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Specifica
Melting Point 196°C to 198°C (decomposition)
Quantity 100 g
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight 289.12
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.